Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tyrosine disodium salt |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | NaOC6H4CH2CH(NH2)CO2Na |
| Specifik rotation | − 12.90 |
| IUPAC navn | dinatrium-(2S)-2-amino-3-(4-oxidophenyl)propanoat |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 225.15 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- L-Tyrosine disodium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.