Få mere at vide
Melford L-tyrosin, dinatriumsalt
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 122666-87-9
- Molekylformel: C 9 H 9 NO 3 Na 2 2H 2 O
- Molekylvægt: 262,19
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tyrosine, Disodium Salt |
| CAS | 122666-87-9 |
| Molekylær formel | C9H9NO3Na2-2H2O |
| Mængde | 500 g |