Få mere at vide
Melford L-tyrosin, dinatriumsalt
Artikelnummer. 30018908
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018908 100 g
30018909 1 kg
30018910 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018908 Leverandør Melford Leverandørnr. T66020100.0
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 122666-87-9
  • Molekylformel: C 9 H 9 NO 3 Na 2 2H 2 O
  • Molekylvægt: 262,19
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine, Disodium Salt
CAS 122666-87-9
Molekylær formel C9H9NO3Na2-2H2O
Mængde 100 g