Få mere at vide
L-Tyrosine-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tyrosine-d2 |
| CAS | 72963-27-0 |
| Molekylær formel | C9 D2 H9 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | L-Tyrosine-β,β-d2 (9CI, ACI), L-Tyrosine-3,3-d2, L-(β,β-2H2)Tyrosine, L-Tyrosine-D2 (propanoic-3,3-D2 acid), (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic-3,3-d2 acid, 4-Hydroxyphenyl-L-alanine-3,3-d2, β-(p-Hydroxyphenyl)alanine-β,β-d2, L-Tyrosine-d2, L-4-Hydroxyphenylalanine-3,3-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([C@H](N)C(=O)O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3,3-dideuterio-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.201 |
| Formel vægt | 183.086 |