Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-tyrosin, cellekulturreagens
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tyrosine |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Farve | Brun til hvid |
| Beilstein | 392441 |
| Merck Index | 14,9839 |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 181.19 |
| Optisk rotation | −11° (c=4 i 1 N HCl) |
| Grad | Cellekulturreagens |
| Vis mere |