Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-tyrosin, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15405729
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405729 10 g 10g
15415729 100 g 100g
15425729 500 g 500g
15435729 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15405729 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63511.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-18-4
Molekylær formel C9H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 181.19
MDL nummer MFCD00002606
InChI nøgle OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine
Smeltepunkt >300°C
Farve Brun til hvid
Beilstein 392441
Merck Index 14,9839
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
Mængde 10 g
Formel vægt 181.19
Optisk rotation −11° (c=4 in 1N HCl)
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Tyrosine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Tyrosine