Få mere at vide
L-tyrosin benzylester 4-toluensulfonat, TRC
Artikelnummer. 30454947
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30454947 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30454947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT966383100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine Benzyl Ester 4-Toluenesulfonate
CAS 53587-11-4
Molekylær formel C16H17NO3 . C7H8O3S
Mængde 100 mg
Synonym L-Tyrosine','phenylmethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (1:1), L-Tyrosine','phenylmethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), (S)-Tyrosine benzyl ester tosylate, Benzyl L-tyrosinate tosylate, L-Tyrosine benzyl ester 4-methylbenzenesulfonate, L-Tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate, Tyrosine benzyl ester tosylate, Tyrosine benzyl ester tosylate (salt)
InChI formel InChI=1S/C16H17NO3.C7H8O3S/c17-15(10-12-6-8-14(18)9-7-12)16(19)20-11-13-4-2-1-3-5-13;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-9,15,18H,10-11,17H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t15-;/m0./s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)OCc3ccccc3
IUPAC navn benzyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat; 4-methylbenzensulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 443.51
Formel vægt 443.1403