Få mere at vide
L-Tyrosine-Alpha,Beta,Beta,2,3,5,6-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tyrosine-alpha,beta,beta,2,3,5,6-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D2,8D |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 188.118 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |