Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-tyrosin, 99 %
Artikelnummer. 11438840
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438840 100 g 100g
11419053 50 g 50g
11429053 250 g 250g
11409053 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11438840 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11141.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.80 DKK
    442.65 DKK / 100g
    Spare 49.15 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181,19 g/mol
L-tyrosin bruges i lægemidler, kosttilskud og fødevaretilsætningsstoffer. Det er en forløber for alkaloider såsom morfin, neurotransmittere, epinephrin, p-cumarsyre, thyroxin, pigmentmelanin og catcholaminer. Det spiller en afgørende rolle i fotosyntesen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-tyrosin bruges i lægemidler, kosttilskud og fødevaretilsætningsstoffer. Det er en forløber for alkaloider såsom morfin, neurotransmittere, epinephrin, p-cumarsyre, thyroxin, pigmentmelanin og catcholaminer. Det spiller en afgørende rolle i fotosyntesen.
Opløselighed
Opløselig i saltsyre. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-18-4
Molekylær formel C9H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 181.19
MDL nummer MFCD00002606
InChI nøgle OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine
Smeltepunkt >300 °C
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 392441
Merck Index 14,9839
Opløselighedsinformation Opløselig i saltsyre. Let opløselig i vand.
Tæthed 1.46
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
Mængde 100 g
Formel vægt 181.19
Optisk rotation −11° (c=4 i 1 N HCl)
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Tyrosine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Tyrosine