Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, 99+%
Artikelnummer. 10744851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10744851 100 g Plastflaske 100g
10367070 5 g Glasflaske 5g
10245000 1 kg Plastflaske 1kg
10702744 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10744851 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 140641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.46 DKK
    549.65 DKK / 100g
    Spare 60.81 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
L-Tyrosin, CAS # 60-18-4, er en aromatisk ikke-essentiel aminosyre, der betragtes som en grundlæggende metabolit og involveret i proteinsyntese og fotosyntese. | CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•L-tyrosin er den venstredrejende isomer af den aromatiske aminosyre tyrosin, syntetiseret in vivo fra L-phenylalanin
• Det er tilgængeligt som et krystallinsk, råhvidt pulver, stabilt ved stuetemperatur og opløseligt i saltsyre
Applikationer
•In vivo L-tyrosin er involveret i proteinsyntese og er en forløber for alkaloider såsom morfin, neurotransmittere, epinephrin, p-cumarsyre, thyroxin, pigmentmelanin og katekolaminer.
• Brugt som et supplement har L-tyrosin vist sig at øge niveauet af neurotransmittere, dopamin, adrenalin og noradrenalin i hjernen
• Det betragtes som et essentielt kosttilskud til phenylketonuripatienter, der mangler enzymet phenylalanin hydroxylase, og som derfor ikke kan omdanne phenylalanin til tyrosin
• L-tyrosin spiller en afgørende rolle som elektronbærer i fotosynteseprocessen
• På grund af sin rolle i syntesen af katekolaminer bruges L-tyrosin også i forskning til at studere dets indvirkning på stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-18-4
Molekylær formel C9H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 181.19
MDL nummer MFCD00002606
InChI nøgle OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 105 °C)
Emballage Plastflaske
Lineær formel 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 605
Specifik rotation -9,8° til -12,3° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1N HCl)
Merck Index 15, 10020
Sulfat aske 0,1% maks.
Specifik rotationstilstand −11,05 (20,00 °C c=5, fortyndet HCl/H2O 50/50)
Mængde 100 g
Formel vægt 181.19
Procent renhed ≥99,0% (på tørret stof)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Tyrosine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.