Få mere at vide
L-Tyrosine-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tyrosine-15N |
| CAS | 35424-81-8 |
| Molekylær formel | C9 H11 15N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | L-Tyrosine-15N, (2S)-2-(Amino-15N)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 4-Hydroxyphenyl-L-alanine-15N, β-(p-Hydroxyphenyl)alanine-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i10+1 |
| SMIL | [15NH2][C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-(^{15}N)azanyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.182 |
| Formel vægt | 182.071 |