Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-tryptophanol, 97%
Artikelnummer. 15499028
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499028 1 g 1g
15409038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499028 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H62506.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2899-29-8 | C11H14N2O | 190.25 g/mol
L-Tryptophanol er en aminosyre, der bruges til konstruktion af peptider og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Tryptophanol er en aminosyre, der anvendes til konstruktion af peptider og proteiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand 11,4 g/L (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2899-29-8
Molekylær formel C11H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 190.25
MDL nummer MFCD00037970
InChI nøgle UDQCRUSSQAXPJY-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tryptophanol, h-tryptophanol, l---tryptophanol, tryptophanol, s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propan-1-ol, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propan-1-ol, s-2-amino-3-3-indolyl-1-propanol, s---2-amino-3-3-indolyl propanol, tryptophanol, l, 2-amino-3-1h-indol-3-yl-propan-1-ol
PubChem CID 6951149
IUPAC navn 2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propan-1-ol
SMIL NC(CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tryptophanol
Farve Brun
Opløselighedsinformation Soluble in water 11.4g/L (25°C).
Mængde 1 g
Formel vægt 190.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Viskøs væske