Få mere at vide
L-Tryptophanamide hydrochloride, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tryptophanamide hydrochloride |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamid;hydrochlorid |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 239.7 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |