Få mere at vide
L-Tryptophanamide hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15480079
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480079 1 g 1g
15490079 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63405.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5022-65-1 | C11H14ClN3O | 239.70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5022-65-1
Molekylær formel C11H14ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 239.70
MDL nummer MFCD00054315
InChI nøgle WOBDANBSEWOYKN-FVGYRXGTSA-N
Synonym l-tryptophanamide hydrochloride, h-trp-nh2.hcl, s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, h-trp-nh2 hcl, l-tryptophane amide hydrochloride, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, l---tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-nh hcl, h-trp-nh2 . hcl
PubChem CID 6452180
SMIL Cl.N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tryptophanamide hydrochloride
IUPAC navn hydrogen (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamidchlorid
Mængde 1 g
Formel vægt 239.7
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof