Få mere at vide
L-Tryptophan, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508894 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15508894 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15508894 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 209206
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tryptophan
CAS 73-22-3
Molekylær formel C11H12N2O2
Emballage Poly flaske
MDL nummer MFCD00064340
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
InChI nøgle QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
SMIL N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Mængde 1 kg
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Formel vægt 204.23
Specifik vægtfylde 1L = 1.34kg
Grad Multi-Compendial/USP