Få mere at vide
l-Tryptophan, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tryptophan |
| Smeltepunkt | 290°C (decomposition) |
| MDL nummer | MFCD00064340 |
| Synonym | L-Tryptophan, Trp, L-Tryptophan |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.23 |
| Mængde | 500 g |
| Grad | Research |