Få mere at vide
L-tryptofan methylesterhydrochlorid, Mikromol
Artikelnummer. 30462079
Skift visning
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462079 4 x 25 mg
30052161 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30462079 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0172.1500254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
L-tryptofan methylesterhydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
CAS 7524-52-9
Analyt- eller komponentnavne L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H14 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym L-Tryptophan methyl ester, hydrochloride (1:1), L-Tryptophan, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Tryptophan, methyl ester, monohydrochloride, L- (6CI,7CI,8CI), (S)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, (S)-Tryptophan methyl ester monohydrochloride, L-(-)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, L-Tryptophan methyl ester hydrochloride, Methyl L-tryptophanate hydrochloride, Tryptophan methyl ester hydrochloride, Tryptophan methyl ester monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC navn methyl(2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 254.71
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 254,0822 g/mol