Få mere at vide
L-tryptofanmethylesterhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10493063 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10493063 5 g Plastflaske 5g
10230373 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10493063 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376650050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7524-52-9 | C12H15ClN2O2 | 254,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7524-52-9
Molekylær formel C12H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 254.71
MDL nummer MFCD00066134
InChI nøgle XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Synonym l-tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-ome.hcl, methyl l-tryptophanate hydrochloride, methyl tryptophanate hydrochloride, methyl l-tryptophanate hcl, unii-au62o6861l, methyl 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, l-tryptophanmethylesterhydrochloride, l-tryptophan methyl ester hcl
PubChem CID 2734891
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoathydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 218,0 °C til 220,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Specifik rotation +18.00
Specifik rotationstilstand +18.00 (20.00 °C c=5 CH3OH)
Mængde 5 g
Formel vægt 254.72
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver