Få mere at vide
L-tryptophan methylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489108
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489108 100 g 100g
15469108 5 g 5g
15479108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62602.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7524-52-9 | C12H15ClN2O2 | 254.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7524-52-9
Molekylær formel C12H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 254.71
MDL nummer MFCD00066134
InChI nøgle XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Synonym l-tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-ome.hcl, methyl l-tryptophanate hydrochloride, methyl tryptophanate hydrochloride, methyl l-tryptophanate hcl, unii-au62o6861l, methyl 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, l-tryptophanmethylesterhydrochloride, l-tryptophan methyl ester hcl
PubChem CID 2734891
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate;hydrochloride
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 218°C to 220°C
Beilstein 4240280
Mængde 100 g
Formel vægt 254.71
Procent renhed 98%