Få mere at vide
L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 71959-71-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H18 N2 O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride, L-Tryptophan, 1-methylethyl ester, hydrochloride (1:1), L-Tryptophan, 1-methylethyl ester, monohydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O2.ClH/c1-9(2)18-14(17)12(15)7-10-8-16-13-6-4-3-5-11(10)13;/h3-6,8-9,12,16H,7,15H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | propan-2-yl (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate;hydrochloride |
| Vis mere |