Få mere at vide
L-Tryptophan, Extra Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10448230 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10448230 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10448230 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3770/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
25g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 280°C
CAS 73-22-3
pH 5.5 to 7.0
Farve White
Molekylær formel C11H12N2O2
Emballage Plastic Powder Jar
MDL nummer MFCD00064340
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
InChI nøgle QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
SMIL N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Mængde 25 g
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Formel vægt 204.23g/mol
Fysisk form Powder