missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Tryptophan-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tryptophan-d5 |
| CAS | 62595-11-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 2H5 H7 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | L-Tryptophan-2,4,5,6,7-D5, L-(2,4,5,6,7-2H5)Tryptophan, L-Tryptophan-d5, (S)-Tryptophan-d5, (S)-α-Amino-3-(indole-2,4,5,6,7-d5)propionic acid, (S)-α-Amino(indole-2,4,5,6,7-d5)-3-propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,6D |
| SMIL | [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.26 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?