Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-tryptophan, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15424889
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424889 100 g 100g
15414889 10 g 10g
15434889 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15424889 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62508.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1096.50 DKK
    900.65 DKK / 100g
    Spare 195.85 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-22-3
Molekylær formel C11H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 204.23
MDL nummer MFCD00064340
InChI nøgle QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tryptophan
Smeltepunkt 280 °C til 285 °C
Farve Hvid
Beilstein 86197
Merck Index 14,9797
Mængde 100 g
Formel vægt 204.23
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver