Få mere at vide
L-Tryptophan Benzyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tryptophan Benzyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 35858-81-2 |
| Molekylær formel | C18H18N2O2 • HCl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | H-(L)-Trp-O-Bn hydrochloride, NSC 202376, NSC 219866, Tryptophan benzyl ester monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O2.ClH/c19-16(18(21)22-12-13-6-2-1-3-7-13)10-14-11-20-17-9-5-4-8-15(14)17;/h1-9,11,16,20H,10,12,19H2;1H/t16-;/m0./s1 |
| SMIL | N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(OCC3=CC=CC=C3)=O.Cl |
| IUPAC navn | H-(L)-Trp-O-Bn hydrochloride; NSC 202376; NSC 219866; Tryptophan benzyl ester monohydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.81 |
| Formel vægt | 330.11 |