Få mere at vide
L-tryptofan,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453581 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453581 1 kg 1kg
11423581 25 g -
11433581 100 g -
11443581 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11453581 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210315191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9840.00 DKK
    9371.79 DKK / 1kg
    Spare 468.21 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
L-Tryptophan er en aminosyreprækursor for serotonin og melatonin
Kemiske identifikatorer
CAS 73-22-3
Molekylær formel C11H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 204.23
MDL nummer MFCD00064340
InChI nøgle QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tryptophan
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 1 kg
Formel vægt 204.22
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver