Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-tryptofan, 99 %
Artikelnummer. 11453923
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453923 25 g 25g
11463923 100 g 100g
11473923 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453923 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10230.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.98 DKK
    365.65 DKK / 25g
    Spare 40.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204,23 g/mol
L-tryptophan er en essentiel aminosyre, som er nødvendig for normal vækst hos spædbørn og for nitrogenbalancen hos voksne. Det fungerer som et naturligt kosttilskud og bruges som et antidepressivt middel, angstdæmpende middel og søvnhjælp. Det bruges som forløber for niacin, indolalkaloider og serotonin. Det fungerer som en vigtig iboende fluorescerende probe, som finder at estimere arten af mikromiljøet af tryptofan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-tryptophan er en essentiel aminosyre, som er nødvendig for normal vækst hos spædbørn og for nitrogenbalancen hos voksne. Det fungerer som et naturligt kosttilskud og bruges som et antidepressivt middel, angstdæmpende middel og søvnhjælp. Det bruges som forløber for niacin, indolalkaloider og serotonin. Det fungerer som en vigtig iboende fluorescerende probe, som finder at estimere arten af mikromiljøet af tryptofan.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ammoniak, varm alkohol, alkalihydroxider og fortyndede syrer. Lidt opløseligt i eddikesyre og ethanol. Uopløseligt i chloroform og ethylether.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-22-3
Molekylær formel C11H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 204.23
MDL nummer MFCD00064340
InChI nøgle QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tryptophan
Smeltepunkt 280 °C 285 °C
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 86197
Merck Index 14,9797
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ammoniak, varm alkohol, alkalihydroxider og fortyndede syrer. Let opløselig i eddikesyre og ethanol. Uopløselig i kloroform og ethylether.
Mængde 25 g
Formel vægt 204.23
Procent renhed 99%