Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(-)-tryptofan 99 %
Artikelnummer. 10543881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10543881 100 g Plastflaske 100g
10306980 5 g Glasflaske 5g
10316980 25 g Plastflaske 25g
10193520 500 g Plastflaske 500g
10544264 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10543881 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 140591000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
L(-)-Tryptophan, CAS # 73-22-3, is an essential amino acid necessary for the biosynthesis of proteins. | CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L(-)-tryptophan er en upolær aromatisk forbindelse og essentiel aminosyre, der kræves til proteinsyntese
  • Det er en biokemisk forløber for niacin, indolalkaloider og serotonin
Applikationer
  • L-Tryptophan fungerer som et naturligt kosttilskud og har laboratorieanvendelser i forskningen af antidepressiva, anxiolytika og søvnmidler
  • Det er en forløber for metabolitter, der er vigtige i laboratorieundersøgelsen af pattedyrs fysiologi, herunder mave-tarmfunktioner, immunitet, metabolisme og nervesystemet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-22-3
Molekylær formel C11H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 204.23
MDL nummer MFCD00064340
InChI nøgle QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Tryptophan
Smeltepunkt 280.0°C to 285.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid til hvid-gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 105°C)
Emballage Plastflaske
Beilstein 22, 546
Specifik rotation − 31.10
Merck Index 15, 9977
Opløselighedsinformation Solubility in water: 11.4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides and hot alcohol, insoluble in chloroform
Specifik rotationstilstand − 31.10 (20.00°C c=1,H20)
Mængde 100 g
Formel vægt 204.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver