Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Tryptofan, 99%
Artikelnummer. 10306980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306980 5 g Glasflaske 5g
10316980 25 g Plastflaske 25g
10543881 100 g Plastflaske 100g
10193520 500 g Plastflaske 500g
10544264 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10306980 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 140590050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
Edge
L(-)-Tryptofan, CAS # 73-22-3, er en essentiel aminosyre, der er nødvendig for biosyntesen af proteiner. | CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • L(-)-tryptophan er en upolær aromatisk forbindelse og essentiel aminosyre, der kræves til proteinsyntese
  • Det er en biokemisk forløber for niacin, indolalkaloider og serotonin
Applikationer
  • L-Tryptophan fungerer som et naturligt kosttilskud og har laboratorieanvendelser i forskningen af antidepressiva, anxiolytika og søvnmidler
  • Det er en forløber for metabolitter, der er vigtige i laboratorieundersøgelsen af pattedyrs fysiologi, herunder mave-tarmfunktioner, immunitet, metabolisme og nervesystemet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73-22-3
Molekylær formel C11H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 204.23
MDL nummer MFCD00064340
InChI nøgle QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale L(-)-Tryptophan
Smeltepunkt 280,0 °C til 285,0 °C
Navn note 99%
Farve Hvid til hvid-gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 105 °C)
Emballage Glasflaske
Beilstein 22, 546
Specifik rotation −31.10
Merck Index 15, 9977
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 11,4 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkalihydroxider og varm alkohol, uopløselige i kloroform
Specifik rotationstilstand −31.10 (20.00 °C c=1,H20)
Mængde 5 g
Formel vægt 204.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver