Generel beskrivelse
- L(-)-tryptophan er en upolær aromatisk forbindelse og essentiel aminosyre, der kræves til proteinsyntese
- Det er en biokemisk forløber for niacin, indolalkaloider og serotonin
Applikationer
- L-Tryptophan fungerer som et naturligt kosttilskud og har laboratorieanvendelser i forskningen af antidepressiva, anxiolytika og søvnmidler
- Det er en forløber for metabolitter, der er vigtige i laboratorieundersøgelsen af pattedyrs fysiologi, herunder mave-tarmfunktioner, immunitet, metabolisme og nervesystemet
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(-)-Tryptophan |
| Smeltepunkt | 280,0 °C til 285,0 °C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Hvid til hvid-gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. (1 g, 105 °C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Beilstein | 22, 546 |
| Specifik rotation | −31.10 |
| Vis mere |