Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Tryptophan |
| Smeltepunkt | 280°C to 285°C |
| Assay Procent Noter | Dry basis |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Beilstein | 86197 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 204.23 |
| Procent renhed | 98.5 to 101.5% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |