missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Tryptophan-2,3,3-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tryptophan-d3 |
| CAS | 133519-78-5 |
| Molekylær formel | C11 D3 H9 N2 O2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | L-Tryptophan-α,β,β-d3 (9 CI), α,β,β-Tri-2 H-L-tryptophan, L-Tryptophan-α,β,β-d3, L-Tryptophan-d3, (S)-α-Amino-3-indole-α,β,β-d3-propionic acid, (αS)-α-Aminoindole-3-propanoic-d3 acid, L-Tryptophan-α,β,β-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13 H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i5D2,9 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(c1c[nH]c2ccccc12)[C@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(1 H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.244 |
| Formel vægt | 207.109 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?