missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Tryptophan-15N2, TRC

Artikelnummer. 30009619
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009619 25 mg
30010955 50 mg
30005136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT20463425MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 204634-20-8
Molekylær formel C11H1215N2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.21
Synonym L-Tryptophan-15N2, L-[15N2]-Tryptophan, (S)-Tryptophan-15N2, (S)-α-(Amino-15N)-3-(indole-15N)propionic acid, (S)-α-Aminoindole-3-propanoic acid 15N2
IUPAC navn (2S)-2-(^{15}N)azanyl-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMIL [15NH2][C@H](C(O)=O)CC1=C[15N]([H])C2=C1C=CC=C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Tryptophan-15N2
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1,13+1
Formel vægt 206.0839
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.