missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Tryptophan-13C11-15N2, TRC

Artikelnummer. 30011485
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30011485 2.5 mg 2.5mg
30004431 10 mg -
30004758 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2024062.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 202406-50-6
Molekylær formel 13C11H1215N2O2
Molekylvægt (g/mol) 217.13
Synonym L-Tryptophan-carboxy,α,β,2,3,3a,4,5,6,7,7a-13C11-Nα,N1-15N2, L-Tryptophan-13C11-15N2 (9CI)
SMIL [15NH2][13C@H]([13C](O)=O)[13CH2][13C]1=[13CH][15NH][13C]2=[13C]1[13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Tryptophan-13C11-15N2
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Formel vægt 217.1209
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.