Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L-trans-2,4-PDC
Beskrivelse
Potent, competitive, transportable EAAT1-4 inhibitor/non-transportable EAAT5 inhibitor. Also available as part of the Excitatory Amino Acid Transporter Inhibitor Tocriset™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-trans-2, 4-PDC |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 159.14 |
| Renhed | >97% |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.141 |