Få mere at vide
L-thyroxin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11498301 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498301 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11498301 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215214505
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Thyroxine
CAS 51-48-9
Farve Hvid
Molekylær formel C15H11I4NO4
MDL nummer MFCD00002595
Mængde 5 g
Synonym l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
InChI nøgle XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
IUPAC navn 2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansyre
Molekylvægt (g/mol) 776.87
PubChem CID 5819
ChEBI CHEBI:18332
Formel vægt 776.9
Fysisk form Fast stof