Få mere at vide
L-Thyroxine, 98%, Thermo Scientific™
698.65 DKK - 2626.90 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 51-48-9
Molekylær formel C15H11I4NO4
Molekylvægt (g/mol) 776.87
MDL nummer MFCD00002595
InChI nøgle XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
PubChem CID 5819
ChEBI CHEBI:18332
IUPAC navn 2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
SMIL NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15464939
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62606.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
776.13 DKK
698.65 DKK / 1g
Spare 77.48 DKK
9% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15474939
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62606.06
5g
2626.90 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
51-48-9
776.87
XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
5819
2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
C15H11I4NO4
MFCD00002595
l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
CHEBI:18332
NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
Tekniske data
L-Thyroxine
Odorless
MFCD00002595
Light sensitive
l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
5819
776.87
51-48-9
C15H11I4NO4
2228515
14,9415
Dissolves in 4M ammonium hydroxide in Methanol at 50mg/ml
NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
776.87
CHEBI:18332
98%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
P264-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 200-101-1
missing translation for 'rtecsNumber' : YP2833500
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater