Få mere at vide
L-thyroxin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10731745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10731745 250 mg Glasflaske 250mg
10286410 1 g Glasflaske 1g
10581461 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10731745 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215662500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-48-9
Molekylær formel C15H11I4NO4
Molekylvægt (g/mol) 776.87
MDL nummer MFCD00002595
InChI nøgle XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
PubChem CID 5819
ChEBI CHEBI:18332
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propansyre
SMIL NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Thyroxine
Smeltepunkt 235.0°C to 236.0°C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 1.0% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Beilstein 14, IV, 2373
Merck Index 15, 9570
Specifik rotationstilstand − 5.00 (20.00°C 1N NaOH:EtOH 1:2)
Specifik rotation − 5.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and most other common, organic solvents, soluble in alcohol in the presence of mineral, acids or alkalies
Formel vægt 776.86
Procent renhed 97+%
Fysisk form Pulver