Få mere at vide
L-Thyronine, 95%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Thyronine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO4/c16-14(15(18)19)9-10-1-5-12(6-2-10)20-13-7-3-11(17)4-8-13/h1-8,14,17H,9,16H2,(H,18,19)/t14-/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 273.1001 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |