Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-thymidin
Artikelnummer. 16554424 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16554424 5 g
16544424 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554424 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464550050
 Begrænset vare
På lager
242.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Krystallinsk pulver
Molekylvægt (g/mol) 242.23
Produkttype L-thymidin
Løsningsklarhed (1 % vandig opløsning) Klar farveløs opløsning
Kilde syntetisk kilde
Indhold og opbevaring Køleskab +4 °C
Forsendelsestilstand normale forhold
Renhed ≥98% ved HPLC
Mængde 5 g
Farve Hvid til næsten hvid