Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-thymidin
Artikelnummer. 16544424 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16544424 1 g
16554424 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16544424 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464550010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Krystallinsk pulver
Molekylvægt (g/mol) 242.23
Produkttype L-thymidin
Løsningsklarhed (1 % vandig opløsning) Klar farveløs opløsning
Kilde syntetisk kilde
Indhold og opbevaring Køleskab +4 °C
Forsendelsestilstand normale forhold
Renhed ≥98% ved HPLC
Mængde 1 g
Farve Hvid til næsten hvid