Få mere at vide
L-Threose (~0.2 M in Water), TRC
Artikelnummer. 30454528
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454528 50 mg
30455599 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30454528 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT40551550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-44-3
Molekylær formel C4H8O4
Molekylvægt (g/mol) 120.1
Synonym (2R,3S)-2,3,4-Trihydroxy-butanal, [R-(R*,S*)]-2,3,4-Trihydroxy-butanal, L-Threofuranose
IUPAC navn (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanal
SMIL OC[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threose
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4-/m0/s1
Formel vægt 120.0423
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.2 M