missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Threonolactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Threono-1,4-lactone |
| CAS | 21730-93-8 |
| Molekylær formel | C4 H6 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2(3H)-Furanone','dihydro-3,4-dihydroxy-','(3R,4S)-, 2(3H)-Furanone','dihydro-3,4-dihydroxy-','(3R-trans)-, L-Threonic acid','γ-lactone (6CI), Threonic acid','γ-lactone','L- (8CI), (3R,4S)-Dihydro-3,4-dihydroxy-2(3H)-furanone, L-Threono-γ-lactone, L-Threonolacton |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h2-3,5-6H,1H2/t2-,3+/m0/s1 |
| SMIL | O[C@H]1COC(=O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (3R,4S)-3,4-dihydroxyoxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.088 |
| Formel vægt | 118.027 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?