Få mere at vide
L-Threoninol, TRC
Artikelnummer. 30454923
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30454923 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30454923 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT405578100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threoninol
CAS 3228-51-1
Molekylær formel C4H11NO2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)[C@H](N)CO
IUPAC navn (2R,3R)-2-aminobutane-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 105.14
Formel vægt 105.079