Få mere at vide
L-Threoninol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Threoninol |
| CAS | 3228-51-1 |
| Molekylær formel | C4H11NO2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O)[C@H](N)CO |
| IUPAC navn | (2R,3R)-2-aminobutan-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.14 |
| Formel vægt | 105.079 |