Få mere at vide
L-Threonin (hvide krystaller eller krystallinsk pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10502985
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10502985 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10502985 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP394100
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Denne aminosyre er velegnet til brug i vævskultursystemer, der kræver tilsætningsstoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
Smeltepunkt 255 °C
Ammonium 0,02% maks.
CAS 72-19-5
pH 5.0 til 6.5
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Antændelsesrest 0,1% maks.
Identifikation Beståelsesprøve
Analyseprocentområde 99,0 til 101,0 %
Tab ved tørring 0,2% maks.
Molekylær formel C4H9NO3
Emballage Glasflaske
Specifik rotation -27,6 til -29,0° (+ eller -)
Merck Index 15, 9534
Opløsningstilstand (%T) 98,0% min.
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
Alpha vektor Threonin
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(O)C(N)C(O)=O
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyre
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Mængde 100 g
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
Formel vægt 119.12
Procent renhed 99,0 til 101,0 %
Fysisk form Pulver