Få mere at vide
L-Threonin, TRC
Artikelnummer. 30456325
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30456325 50 g
1 options
Artikelnummer. 30456325 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT40550050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
CAS 72-19-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 H9 N O3
Mængde 50 g
Synonym Threonine, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Threonine, L-Threonine, Threonine','L- (8CI), (S)-Threonine, 2-Amino-3-hydroxybutyric acid, Butanoic acid','2-amino-3-hydroxy-','[R-(R*,S*)]-, L-(-)-Threonine, NSC 16589, NSC 46701, Threonin, [R-(R*,S*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyre
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Formel vægt 119.0582
Procent renhed >95