Få mere at vide
L-Threonine, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15587964 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15587964 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15587964 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 208906
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
CAS 72-19-5
Molekylær formel C4H9NO3
Emballage Poly flaske
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(O)C(N)C(O)=O
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyre
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Mængde 1 kg
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
Formel vægt 119.12
Grad Multi-Compendial/USP