missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Threonine, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Threonine |
| Smeltepunkt | 265°C to 270°C |
| CAS | 72-19-5 |
| Synonym | L-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, L-Threonine |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.12 |
| Mængde | 10 kg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?