Få mere at vide
l-Threonine, Millipore™
Artikelnummer. 10275010
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10275010 100 g 100g
10103270 10 g 10g
10261271 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275010 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1084110100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-19-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
Smeltepunkt 265°C to 270°C
MDL nummer MFCD00064270
Synonym L-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, L-Threonine
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Mængde 100 g