Få mere at vide
L-threonin methylester hydrochlorid, +98%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Threonine methyleester hydrochloride |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CH(OH)CH(NH2)C(O)OCH3·HCl |
| Specifik rotation | -9.5° to -10.5° (20°C, 589nm) (c=1, Methanol, 20°C) |
| Vand | 1% Max. |
| Specifik rotationstilstand | −10° (20°C c=1,methanol) |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |